Läs mer
Cole-Parmer™ Cellspridare i rostfritt stål
Produktkod. 11770259
Change view
För användning med (utrustning):
60 mm plattor
90 mm plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11770259 60 mm plattor Varje
11706018 90 mm plattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11770259 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1421200
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellspridare i rostfritt stål har en slät triangulär ände med rak spridarstång.
  • Både små och stora storlekar är 302 mm (8 tum) lång.
  • Autoklavera eller flamsterilisera.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) 60 mm plattor
Längd (engelska) 6,8 tum
Längd (metrisk) 172 mm
Kvantitet 1 Pk.
Form Triangulär
Material Rostfritt stål
Produkttyp Cellspridare
För användning med (applikation) Ytspridning