Läs mer
Cole-Parmer™ Cellspridare i rostfritt stål
Produktkod. p-8004936 Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
60 mm plattor
90 mm plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11770259
Brand: Cole-Parmer™ 1421200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellspridare i rostfritt stål har en slät triangulär ände med rak spridarstång.
  • Både små och stora storlekar är 302 mm (8 tum) lång.
  • Autoklavera eller flamsterilisera.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) 60 mm plattor
Längd (engelska) 6,8 tum
Längd (metrisk) 172 mm
Kvantitet 1 Pk.
Form Triangulär
Material Rostfritt stål
Produkttyp Cellspridare
För användning med (applikation) Ytspridning