Läs mer
Sperian™ Stainless Steel Chainsaw Karabiner
Produktkod. 12665063
Change view
Längd (metrisk):
163 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12665063 163 mm Varje
1 options
Produktkod. 12665063 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1011711
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 36 mm
För användning med (utrustning) This chainsaw karabiner has been especially designed to fit Butterfly II and Dragonfly belts. For quick and easy attachment for the chainsaw.
Vikt (metrisk) 0.265kg
Bredd (metrisk) 36 mm
Längd (metrisk) 163 mm
Material Stainless Steel
Produkttyp Chainsaw Karabiner