Läs mer
Nickel Electro™ Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 15247203 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15247203
Brand: Nickel Electro™ 2318
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller en plan yta i ena änden och en spatel böjd i 45° vinkeln på den andra. Nickel-Electro™ Rostfritt stål Chattaway Spatula har en omagnetisk, ljus finish.
  • Platt i ena änden, böjd i 45° vinkeln på den andra.
  • Rostfritt stål, icke-magnetisk med ljus finish
  • 350 mm längd
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Chattaway dubbelspatel
Avsluta Ljus
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Bredd (metrisk) kniv 10 mm
Bladmaterial Rostfritt stål
Mått (L x B) 350 x 10 mm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Längd (metrisk) 350 mm