Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålbehållare Chem-Tech – syrabeständig med lock
Produktkod. 30284951
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
40 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284951 15 l
30284995 30 l
30284998 40 l
30285046 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30284951 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51750151
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiteknikbehållare av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifikationer
Produkttyp Pail
Kapacitet (metrisk) 15 l
Färg Silver
Material Stainless Steel (316L)