Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålbehållare Chem-Tech – syrabeständig med lock
Produktkod. 30285046
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
40 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285046 50 l
30284951 15 l
30284995 30 l
30284998 40 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30285046 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51750501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15700.00 SEK
    14458.84 SEK / Paket med 1
    Save 1241.16 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiteknikbehållare av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)