Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ i rostfritt stål
Produktkod. 11507254 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
6
8
9
10
11
12
13
Storlek:
För lådhöjd: 100 mm
För lådhöjd: 50 mm
För lådhöjd: 75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11507254
Brand: Tenak™ TE21456
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara kryoboxar i standardstorlek i frysar med flytande kväve med hjälp av Tenak™ Klassiskt ställ i rostfritt stål. Det klassiska stället med låg vikt kommer med en låsstång för att hålla lådorna på plats.
  • Passar standardstora lådor med 9x9 och 10x10 cellavdelare
  • Max. fotavtryck på 134x134 mm
  • Ställ för 50 mm lådhöjd
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Inkluderar Låsstång
Produkttyp Klassiskt ställ
Håller 12
Material Rostfritt stål
Positioner 12
För användning med (applikation) Säkra Cryoboxarna
För användning med (utrustning) Kryogen frys
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Storlek För lådhöjd: 50 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 665 mm
Djup (metriskt) 140 mm