Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ i rostfritt stål
Produktkod. 11577254 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
6
8
9
10
11
12
13
Storlek:
För lådhöjd: 100 mm
För lådhöjd: 50 mm
För lådhöjd: 75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11577254
Brand: Tenak™ TE21466
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara kryoboxar i standardstorlek i frysar med flytande kväve med hjälp av Tenak™ Klassiskt ställ i rostfritt stål. Det klassiska stället med låg vikt kommer med en låsstång för att hålla lådorna på plats.
  • Passar standardstora lådor med 9x9 och 10x10 cellavdelare
  • Max. fotavtryck på 134x134 mm
  • Ställ för 75 mm lådhöjd
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Inkluderar Låsstång
Produkttyp Klassiskt ställ
Håller 8
Material Rostfritt stål
Positioner 8
För användning med (applikation) Säkra Cryoboxarna
För användning med (utrustning) Kryogen frys
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Storlek För lådhöjd: 75 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 629 mm
Djup (metriskt) 140 mm