Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ i rostfritt stål
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
6
8
9
10
11
12
13
Storlek:
För lådhöjd: 100 mm
För lådhöjd: 50 mm
För lådhöjd: 75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Passar standardstora lådor med 9x9 och 10x10 cellavdelare
- Max. fotavtryck på 134x134 mm
- Ställ för 50 mm lådhöjd
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Inkluderar | Låsstång |
| Produkttyp | Klassiskt ställ |
| Håller | 10 |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 10 |
| För användning med (applikation) | Säkra Cryoboxarna |
| För användning med (utrustning) | Kryogen frys |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Visa mer |