Beskrivning
- Rostfritt stål
- Passar alla modeller av frysskåp
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 5 |
| För användning med (utrustning) | Frys |
| Kvantitet | 1 st |
| Mått (L x B) | 140 x 669 mm |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Inkluderar | Låsstång |
| Produkttyp | Klassiskt ställ |
| Visa mer |