Läs mer
Nickel Electro™ Kolvklämma i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Håller:
1 L konisk kolv
100 ml konisk kolv
2 L konisk kolv
2,8 l Fernbach-kolv
25 ml konisk kolv
250 ml konisk kolv
50 ml konisk kolv
500 ml konisk kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket flexibel elastisk design som gör att glasföremål enkelt kan glida in i klämman och ändå förbli säkert under blandning
- Inga vassa kanter att skära eller skära i glas
- Kan autoklaveras
- Plastbas
- Lätt att montera och ta bort kolvklämmor från perforerad bricka
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 500 ml konisk kolv |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |