Läs mer
Miele Professional™ Tillbehör stor tvätt-desinfektor
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 60 x 60 x 30 mm
Beskrivning
Passar alla maskiner, bredd 60, djup 60 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Sockel/sockel |
| Färg | Rostfritt stål |
| Stil | UE 30-60/60-78 Sockel |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, medicinska |
| Djup (metriskt) | 60 cm |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |