Läs mer
Heidolph™ BR 14 Impeller med hopfällbar blad
Produktkod. 10223031 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10223031 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10223031 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 SEK
    787.26 SEK / Paket med 1
    Save 149.74 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
idealisk för upplösning och homogenisering i kärl
Speciellt vid användning av smalhalsade kärl, t.ex. rundbottnade kolvar, används ett omrörningsverktyg med hopfällbara blad. Precis som vårt hopfällbara skovelhjul BR 14.
Detta skovelhjul är idealiskt för upplösning och homogenisering i kärl med följande egenskaper:
  • Idealisk kärldiameter: 180 mm
  • Idealisk markfrigång: 9 mm
  • Idealisk fyllningsnivå: 180 mm
  • Idealisk volym: 4600 ml
Det hopfällbara skovelhjulet BR 14 har en total längd på 400 mm och är tillverkat av rostfritt stål. Dess omrörarskaft har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Mått (L x B) 90 x 10 mm
Höjd (metrisk) kniv 10 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Hastighet 800 rpm
Typ Hopfällbar bladhjul
Vikt (metrisk) 0.16 kg
Omrörningsområde 800 rpm
Material Rostfritt stål