Läs mer
RETSCH Komfortslipburkar i rostfritt stål
Produktkod. 10052752 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
80 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10052752 12 ml Varje
11934372 80 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052752 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 01.462.0239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8055.00 SEK
    7017.09 SEK / Paket med 1
    Save 1037.91 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
Specifikationer
Produkttyp Comfort Grinding Jar
Kapacitet (metrisk) 12 ml
För användning med (utrustning) För PM 100, PM 400
Material Rostfritt stål