Läs mer
Tenak™ Komfortstålställ för kryogena frysar
Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Finns i flera olika höjder
- Kan användas med alla frysmodeller
- Säljes utan kryoboxar
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifications
Specifications
| Inkluderar | Fjäderlås |
| Produkttyp | Komfortställ |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 4 |
| För användning med (utrustning) | Frysskåp |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Mått (L x B) | 140 x 536mm |
| Mått (L x B x H) | 140 x 140 x 536 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Show More |