Läs mer
Tenak™ Komfortstålställ för kryogena frysar
Produktkod. 15210834 Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15210834
Brand: Tenak™ TE24522
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med fjäderlås monterade på varje hylla för att säkra kryoboxar. Tenak™ Comfort Steel Rack för kryogena frysar kan användas med de flesta kryoboxar av standardhöjd i kartong, polypropen och polykarbonat.
  • Finns i flera olika höjder
  • Kan användas med alla frysmodeller
  • Säljes utan kryoboxar
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifications
Inkluderar Fjäderlås
Produkttyp Komfortställ
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 15
För användning med (utrustning) Frysskåp
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 832 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 832 mm
Djup (metriskt) 140 mm