Description
- Finns i flera olika höjder
- Kan användas med alla frysmodeller
- Säljes utan kryoboxar
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifications
Specifications
| Cellavdelare | Ja |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 11 |
| För användning med (utrustning) | Frysskåp |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Mått (L x B) | 140 x 610mm |
| Mått (L x B x H) | 140 x 140 x 610 mm |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Inkluderar | Fjäderlås |
| Show More |