Läs mer
Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Produktkod. 12487060 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (2 x 5/10)
Lådor (28)
Lådor (3 x 3/9)
Lådor (3 x 4/12)
Lådor (4 x 3/12)
Lådor (4 x 4/16)
Lådor (5 x 3/15)
Lådor (5 x 4/20)
Lådor (5 x 5/25)
Mikrotiterplattor (3 x 5/15)
Mikrotiterplattor (3 x 6/18)
Mikrotiterplattor (4 x 5/20)
Mikrotiterplattor (5 x 5/25)
Höjd (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12487060
Brand: Tenak™ TE35504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera kryoboxarna i lådor med Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar. Denna komfortställningsstruktur ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyper.
  • Sex olika lådhöjder
  • Passar alla frysmodeller
  • Rostfritt stål.
  • Kryoboxar säljs separat
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Produkttyp Komfortställ
Array 4 x 5
Håller Mikrotiterplattor (4 x 5/20)
Material Rostfritt stål
Positioner 20
Hyllor 20
Staplingsbar Ja
För användning med (applikation) Microtiter Tallrikar
För användning med (utrustning) Frysskåp
Antal ställ 20
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Bredd (metrisk) 135 mm
Höjd (metrisk) 266 mm
Djup (metriskt) 450 mm