Läs mer
Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Produktkod. 15220754 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 x 5/10)
Lådor (28)
Lådor (3 x 3/9)
Lådor (3 x 4/12)
Lådor (4 x 3/12)
Lådor (4 x 4/16)
Lådor (5 x 3/15)
Lådor (5 x 4/20)
Lådor (5 x 5/25)
Mikrotiterplattor (3 x 5/15)
Mikrotiterplattor (3 x 6/18)
Mikrotiterplattor (4 x 5/20)
Mikrotiterplattor (5 x 5/25)
Höjd (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15220754 Lådor (5 x 5/25) 285 mm Varje
15240734 Lådor (5 x 3/15) 285 mm Varje
12497060 Mikrotiterplattor (5 x 5/25) 332 mm Varje
15160875 Lådor (4 x 4/16) 228 mm Varje
15105952 Lådor (4 x 3/12) 228 mm Varje
12477060 Mikrotiterplattor (3 x 5/15) 200 mm Varje
12487060 Mikrotiterplattor (4 x 5/20) 266 mm Varje
12487080 Mikrotiterplattor (3 x 6/18) 200 mm Varje
15210744 Lådor (5 x 4/20) 285 mm Varje
15240764 Lådor (3 x 4/12) 246 mm Varje
15240784 Lådor (2 x 5/10) 214 mm Varje
15280754 Lådor (3 x 3/9) 246 mm Varje
15290784 Lådor (3 x 3/9) 261 mm Varje
15250744 Lådor (28) 398 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15220754 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE24254
Beräknad leverans: 19-11-2026
Placera kryoboxarna i lådor med Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar. Denna komfortställningsstruktur ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyper.
  • Sex olika lådhöjder
  • Passar alla frysmodeller
  • Rostfritt stål.
  • Kryoboxar säljs separat
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Håller Lådor (5 x 5/25)
Material Rostfritt stål
Positioner 25
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal ställ 25
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Djup (metriskt) 688 mm
Produkttyp Komfortställ
Höjd (metrisk) 285 mm
Array 5 x 5
Bredd (metrisk) 140 mm