Läs mer
Tenak™ Komfortställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (2 x 5/10)
Lådor (28)
Lådor (3 x 3/9)
Lådor (3 x 4/12)
Lådor (4 x 3/12)
Lådor (4 x 4/16)
Lådor (5 x 3/15)
Lådor (5 x 4/20)
Lådor (5 x 5/25)
Mikrotiterplattor (3 x 5/15)
Mikrotiterplattor (3 x 6/18)
Mikrotiterplattor (4 x 5/20)
Mikrotiterplattor (5 x 5/25)
Höjd (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sex olika lådhöjder
- Passar alla frysmodeller
- Rostfritt stål.
- Kryoboxar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Produkttyp | Komfortställ |
| Array | 3 x 4 |
| Håller | Lådor (3 x 4/12) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Antal ställ | 12 |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Visa mer |