Beskrivning
- Sex olika lådhöjder
- Passar alla frysmodeller
- Rostfritt stål.
- Kryoboxar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Håller | Lådor (4 x 5/20) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 20 |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Antal ställ | 20 |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Djup (metriskt) | 688 mm |
| Inkluderar | Standard vit kartong med 9x9 cellavdelare. |
| Visa mer |