Läs mer
Cole-Parmer™ Kompressionskopplingar i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med | 0,125 tum NPT(M) |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 93 °C |
| Produkttyp | Kompressionskoppling |