Läs mer
Nickel Electro™ Rostfritt stål koncentriskt ringat lock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
4 liters upprörda bad
För 14 L upprörda bad
För 8 L upprörda bad
För 9, 22 och 28 liters upprörda bad
Håller:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Kräver
Beskrivning, Material, GarantiSpec
- Gör att en mängd olika bägare eller erlenmeyerkolvar kan placeras direkt på hyllan i vattenbad
- Minimerar avdunstning
- Upprätthåller temperaturstabilitet
Ringat lock, koncentriska, höga kärl, vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Platt koncentriskt ringat lock |
| För användning med (utrustning) | För 9, 22 och 28 liters upprörda bad |
| Håller | 6 x 105 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Garanti | 3 år |