Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål koncial graderad måttkanna
Produktkod. 10471113
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10471113 1500 ml
10323871 1000 ml
10408692 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10471113 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8662
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Material Rostfritt stål
Form Konisk
Typ Mätkanna
Höjd (metrisk) 160 mm
Diameter (metrisk) 150 mm