Beskrivning
- Tio fots kablar med skalade ändar
- Flow-through-, in-line-, swage- och dipstilar tillgängliga
- Celler tål tryck upp till 150 psi
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | K = 0.1 |
| Kontakttyper | 1/2 tum. NPT(M) |
| Celltyp | Kontakta |
| Monteringstyp | Gängad |
| Temperaturområde (metriskt). | 5 °C till 130 °C |
| Beskrivning | Konduktivitetscell; K=0,1, SS, In-Line; 100 Ohm Pt RTD ATC |
| Längd (engelska) Kabel | 10 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 3 m |
| Material | Rostfritt stål (316) |