Läs mer
Mettler Toledo™ Konduktivitetssonder i rostfritt stål
Produktkod. 12669225 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kontakttyper:
Långtidstjänst
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
12669225 Mini-DIN Varje
10491625 Långtidstjänst Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12669225 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51344026
Specifikationer
Cell konstant 0,105 cm -1
Kontakttyper Mini-DIN
För användning med (applikation) För mätningar av ultrarent vatten
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Typ Konduktivitetssond
Längd (metrisk) 120 mm
Material Rostfritt stål
Mätområden 0,001 till 500μ S/cm
Modell Inlab741