Läs mer
Mettler Toledo™ Konduktivitetssonder i rostfritt stål
Produktkod. p-8006196 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
LTW
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12669225
Brand: Mettler Toledo™ 51344026
Bara null kvar
Specifikationer
Cell konstant 0,105 cm -1
Kontakttyper Mini-DIN
För användning med (applikation) För mätningar av ultrarent vatten
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Typ Konduktivitetssond
Längd (metrisk) 120 mm
Material Rostfritt stål
Mätområden 0,001 till 500μ S/cm
Modell Inlab741