Läs mer
Sampling Systems™ Koniska kannor i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av 304 rostfritt stål
- Sprickfri design
- Polerad finish
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 150mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 140mm |
| Typ | Kanna i rostfritt stål |
| Graderad | Ja |