Läs mer
Sampling Systems™ Koniska kannor i rostfritt stål
Produktkod. 15819591 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819591
Brand: Sampling Systems™ A1542000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en robust bas och hygienisk, sprickfri inredning. Sampling Systems™ Rostfria koniska kannor är tillverkade av rostfritt stål för hållbarhet.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Sprickfri design
  • Polerad finish
  • Graderad
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 171mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 200mm
Typ Kanna i rostfritt stål
Graderad Ja