Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål konisk QualiRod
Produktkod. 10690543 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk) kniv:
110 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kniv unitSize
10690543 110 mm Varje
13597350 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10690543 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53110001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konisk handborr, konisk formad, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.)
En koniskt formad handborr, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.).
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Enligt EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Steriliserbar konisk QualiRod
Inkluderar Sterilisable Conical QualiRod
För användning med (applikation) Handborrning av koniska prover för kvalitetskontroller från ämnen som liknar limpasta som ost, smör, lera, sot, vax etc.
Längd (metrisk) kniv 110 mm