Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål konisk QualiRod
Produktkod. 13597350 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk) kniv:
110 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
13597350 150 mm Varje
10690543 110 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13597350 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53110002
Beräknad leverans: 01-12-2026
Konisk handborr, konisk formad, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.)
En koniskt formad handborr, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.).
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Enligt EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) kniv 150 mm