Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål konisk QualiRod
Produktkod. p-7084538 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk) kniv:
110 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10690543
Brand: Buerkle™ 53110001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konisk handborr, konisk formad, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.)
En koniskt formad handborr, med vassa skäreggar och ett rejält handtag. Idealisk för att skära ut prover för kvalitetskontroll från mjuka, pastaliknande ämnen (ost, smör, lera, tvål, vax, etc.).
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Enligt EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Steriliserbar konisk QualiRod
Inkluderar Sterilisable Conical QualiRod
För användning med (applikation) Handborrning av koniska prover för kvalitetskontroller från ämnen som liknar limpasta som ost, smör, lera, sot, vax etc.
Längd (metrisk) kniv 110 mm