Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål koniskt rörtratt
Produktkod. 10788931
Change view
Diameter (metrisk) skaft:
120 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) skaft
10788931 120 mm
1 options
Produktkod. 10788931 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8842
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. BOCHEM™ Rostfritt stål koniskt rörtratt hjälper till att hålla dina arbetsområden rena och undvika avfall.
  • Med luftkanal
  • Hantera
  • Rör konisk form
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 120 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 145 mm