Beskrivning
- Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
- PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0,8 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Förpackningsmängd | 5 Ställ in |
| Inkluderar | Metallhylsa |
| Produkttyp | Anslutning |