Läs mer
Bochem™ Behållare i rostfritt stål
Produktkod. 10172791
Diameter (metrisk) Inre:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Höjd (metrisk):
375mm
600mm
670mm
Produktkod. 10172791
Brand: Bochem™ 8347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Rostfritt stålbehållare är tillverkad av rostfritt stål och är utrustad med handtag på sidan.
  • Rostfritt stål
  • Handtag ingår
  • Kompatibelt lock säljs separat
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 450mm
Höjd (metrisk) 670mm
Kapacitet (metrisk) 100 L
Material Rostfritt stål (18/10)