Läs mer
Bochem™ Behållare i rostfritt stål
Produktkod. 10342711
Diameter (metrisk) Inre:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Höjd (metrisk):
375mm
600mm
670mm
Produktkod. 10342711
Brand: Bochem™ 8340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bochem™ Rostfritt stålbehållare är tillverkad av rostfritt stål och är utrustad med handtag på sidan.
  • Rostfritt stål
  • Handtag ingår
  • Kompatibelt lock säljs separat
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 270mm
Höjd (metrisk) 375mm
Kapacitet (metrisk) 20 L
Material Rostfritt stål (18/10)