Läs mer
Bochem™ Behållare i rostfritt stål
Produktkod. 10761962
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Höjd (metrisk):
375mm
600mm
670mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
10761962 300mm 25 L 375mm
10342711 270mm 20 L 375mm
10020811 400mm 75 L 600mm
10172791 450mm 100 L 670mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10761962 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8341
Beräknad leverans: 28-12-2026
Bochem™ Rostfritt stålbehållare är tillverkad av rostfritt stål och är utrustad med handtag på sidan.
  • Rostfritt stål
  • Handtag ingår
  • Kompatibelt lock säljs separat
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 300mm
Höjd (metrisk) 375mm
Kapacitet (metrisk) 25 L
Material Rostfritt stål (18/10)