Läs mer
Bochem™ Behållare i rostfritt stål
Diameter (metrisk) Inre:
270mm
300mm
400mm
450mm
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
75 L
100 L
Höjd (metrisk):
375mm
600mm
670mm
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Handtag ingår
- Kompatibelt lock säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 270mm |
| Höjd (metrisk) | 375mm |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |