Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
Beskrivning
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Burk |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Avsluta | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Inkluderar | Lock och 3 klämmor |
| Höjd (metrisk) | 397 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 270 mm |