Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11741806
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
Lock och 4 klämmor
Lock och 6 klämmor
Lock och kran
Lock, kran och 3 klämmor
Lock, kran och 4 klämmor
Lock, kran och 6 klämmor
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
11741806 8 l Lock
11781766 100 l Lock
11781944 100 l Lock och 4 klämmor
11966423 100 l Lock, kran och 4 klämmor
11791766 150 l Lock
11791944 150 l Lock och 6 klämmor
11976423 150 l Lock, kran och 6 klämmor
11701964 150 l Lock och kran
11731766 20 l Lock
11916423 20 l Lock och 3 klämmor
11701954 20 l Lock och kran
11741766 25 l Lock
11741944 25 l Lock och 3 klämmor
11926423 25 l Lock, kran och 3 klämmor
11711954 25 l Lock och kran
11751766 30 l Lock
11936423 30 l Lock, kran och 3 klämmor
11721954 30 l Lock och kran
11761944 50 l Lock och 3 klämmor
11946423 50 l Lock, kran och 3 klämmor
11731954 50 l Lock och kran
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11741806 Leverantör AMSTA Rostfritt Leverantörsnummer 5060381
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifikationer
Produkttyp Burk
Kapacitet (metrisk) 8 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Avsluta Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) 288 mm
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Vikt (metrisk) 3.0 kg