Läs mer
AMSTA Rostfritt Behållare i rostfritt stål med lock
Beskrivning
- Kategori
- Osynliga svetssömmar
- Finish av farmaceutisk kvalitet
- Hållbar produktion
- Tillverkad i Sverige
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Burk |
| Kapacitet (metrisk) | 150 l |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Ra 0,2 till 0,3μ m |
| Inkluderar | Lock och 6 klämmor |
| Diameter (metrisk) Yttre | 550 mm |
| Vikt (metrisk) | 18.7 kg |