Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
Lock och 4 klämmor
Lock och 6 klämmor
Lock och kran
Lock, kran och 3 klämmor
Lock, kran och 4 klämmor
Lock, kran och 6 klämmor
Beskrivning
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Burk |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Inkluderar | Lock, kran och 3 klämmor |
| Höjd (metrisk) | 555 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 350 mm |
| Vikt (metrisk) | 7.8 kg |