Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Produktkod. 11976423
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
Lock och 4 klämmor
Lock och 6 klämmor
Lock och kran
Lock, kran och 3 klämmor
Lock, kran och 4 klämmor
Lock, kran och 6 klämmor
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
11976423 150 l Lock, kran och 6 klämmor
11741806 8 l Lock
11781766 100 l Lock
11781944 100 l Lock och 4 klämmor
11966423 100 l Lock, kran och 4 klämmor
11791766 150 l Lock
11791944 150 l Lock och 6 klämmor
11701964 150 l Lock och kran
11731766 20 l Lock
11916423 20 l Lock och 3 klämmor
11701954 20 l Lock och kran
11741766 25 l Lock
11741944 25 l Lock och 3 klämmor
11926423 25 l Lock, kran och 3 klämmor
11711954 25 l Lock och kran
11751766 30 l Lock
11936423 30 l Lock, kran och 3 klämmor
11721954 30 l Lock och kran
11761944 50 l Lock och 3 klämmor
11946423 50 l Lock, kran och 3 klämmor
11731954 50 l Lock och kran
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11976423 Leverantör AMSTA Rostfritt Leverantörsnummer 506081501+5051310X6+50806
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Kategori
  • Osynliga svetsfogar
  • Farmaceutisk kvalitet finish
  • Hållbar produktion
  • Tillverkad i Sverige
Specifikationer
Produkttyp Can
Kapacitet (metrisk) 150 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Avsluta Ra 0,2 till 0,3 μm
Inkluderar Lock, kran och 6 klämmor
Höjd (metrisk) 667 mm
Diameter (metrisk) Yttre 550 mm
Vikt (metrisk) 18.7 kg