Läs mer
AMSTA Rostfritt Behållare i rostfritt stål med lock
Produktkod. 15750429
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
15750429 10 l Lock
11762074 1 l Lock och 3 klämmor
11805650 3 l Lock
15760429 5 l Lock
11752074 5 l Lock och 3 klämmor
11722074 20 l Lock och 3 klämmor
11723839 25 l Lock
11742074 30 l Lock och 3 klämmor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15750429 Leverantör AMSTA Rostfritt Leverantörsnummer 51603101
Beräknad leverans: 01-03-2027
Högkvalitativ behållare i rostfritt stål, tillgänglig i olika storlekar med eller utan klämmor och kran.
  • Kategori
  • Osynliga svetssömmar
  • Finish av farmaceutisk kvalitet
  • Hållbar produktion
  • Tillverkad i Sverige
Specifikationer
Produkttyp Burk
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Avsluta Ra 0,2 till 0,3μ m
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Yttre 220 mm