Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Produktkod. 15760429
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
15760429 5 l Lock
15750429 10 l Lock
11762074 1 l Lock och 3 klämmor
11805650 3 l Lock
11752074 5 l Lock och 3 klämmor
11722074 20 l Lock och 3 klämmor
11723839 25 l Lock
11742074 30 l Lock och 3 klämmor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15760429 Leverantör AMSTA Rostfritt Leverantörsnummer 5160351
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifikationer
Produkttyp Burk
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Avsluta Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) 240 mm
Diameter (metrisk) Yttre 175 mm