Läs mer
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Produktkod. p-200104600
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Inkluderar:
Lock
Lock och 3 klämmor
Produktkod. 15750429
Brand: AMSTA Rostfritt 51603101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifikationer
Produkttyp Burk
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Avsluta Ra 0.2 to 0.3 μm
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) Yttre 220 mm