Läs mer
Amsta Rostfritt Behållare av rostfritt stål med lock och 3 klämmor
Produktkod. 11771934
Change view
Volym (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
20 l
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11771934 20 l
11761934 10 l
11701934 1 l
11711934 2 l
11721934 3 l
11731934 5 l
11741934 6 l
11751934 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11771934 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 50608201+5051310X3
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Produkttyp Behållare med lock och 3 klämmor
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 270 x 387 mm
Volym (metrisk) 20 l