Läs mer
Amsta Rostfritt Behållare av rostfritt stål
Produktkod. 11712074
Volym (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Inkluderar:
3 klämmor, utan lock
Med lock
Utan lock
Produktkod. 11712074
Brand: Amsta Rostfritt 51608501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med runt handtag i högpolerad finish.
Specifikationer
Produkttyp Behållare med lock
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 350 x 550 mm
Inkluderar Utan lock
Volym (metrisk) 50 l