Läs mer
Amsta Rostfritt Behållare av rostfritt stål
Volym (metrisk):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Inkluderar:
3 klämmor, utan lock
Med lock
Utan lock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med lock |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 180 x 240 mm |
| Inkluderar | Med lock |
| Volym (metrisk) | 5 L |