Läs mer
Amsta Rostfritt Behållare av rostfritt stål
Produktkod. 11771786
Change view
Volym (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Inkluderar:
3 klämmor, utan lock
Med lock
Utan lock
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Inkluderar
11771786 3 l Med lock
11751806 10 l Med lock
11751786 1 l Med lock
11761786 2 l Med lock
11721806 5 l Med lock
11731806 6 l Med lock
11761766 50 l Med lock
11712074 50 l Utan lock
11732074 10 l 3 klämmor, utan lock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11771786 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5060331
Beräknad leverans: 11-01-2027
Med runt handtag i högpolerad finish.
Specifikationer
Produkttyp Behållare med lock
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 160 x 180 mm
Inkluderar Med lock
Volym (metrisk) 3 l